Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 85,0-100,5, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

26668.263EA 40.3 EUR InStock
26668.263 26668.296 26668.365 26668.460
Kaliumhydroxid 85,0-100,5, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Solution in water Passes test
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification B (K) Passes test Ph.Eur.
Solution S1 Passes test Ph.Eur.
Solution S2 Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 0.01 %) Min. 10.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 1.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge