Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 85, pellets, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

26669.266EA 37.9 EUR InStock
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Kaliumhydroxid 85, pellets, GPR RECTAPUR®
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge