Kaliumchlorat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
26746.296EA 249 EUR InStock
26746.296
Kaliumchlorat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Siedepunkt: 400
Melting Pt: 356
Dichte: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
BrO3 (Bromate) Max. 150 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge