Kaliumdisulfit 96,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
26805.291EA 62.2 EUR InStock
26805.291
Kaliumdisulfit 96,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Melting Pt: 190
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge