Kaliumiodid 40 g/l in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
26852.293EA 89.6 EUR InStock
26852.293
Kaliumiodid 40 g/l in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Kaliumiodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330
Melting Pt: 686
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 40 g/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge