di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
26930.260EA 52.7 EUR InStock
26930.260 26930.293 26930.362
di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=bf7c831e84a9e041f3acaa70912b0ef870c7ea23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge