Protein-Marker II ('Unstained'), peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27-2010EA 104 EUR InStock
27-2010
Protein-Marker II ('Unstained'), peqGOLD
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Protein-Marker I zur exakten Molekulargewichtsbestimmung von Proteinen durch SDS-PAGE.
  • Mix aus 14 rekombinanten Proteinen
  • Größenbereich: 10 – 200 kDa
  • Jedes Protein mit Strep-Tag® II Sequenz (WSHPQFEK)
  • Verstärkt auftretende 50 kDa Bande
  • 'Ready-to-Use' Mix
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge