PCR-Beads, illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27-9557-01 27-9557-02 27-9558-01 27-9559-01
27-9557-01EA 186 EUR InStock
27-9557-01 27-9557-02 27-9558-01 27-9559-01
PCR-Beads, illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
PuReTaq RTG-PCR-Beads und -Reagenzien gewährleisten eine zuverlässige und robuste Leistung sowohl bei Endpunkt- als auch bei RT-PCR-Amplifikationen und gewährleisten die geringstmöglichen Mengen an kontaminierenden prokaryotischen und eukaryotischen Nukleinsäuren.
  • Save time by simply adding template DNA solution and primers, then cycle
  • More reproducible results, less risk of pipetting errors and contamination
  • High-quality PuReTaq DNA polymerase and high-purity reagents ensure robust performance and the lowest possible levels of contaminating DNA
  • Long-term ambient-temperature stable at room temperature PCR reaction mixes means no freezer space is required and less energy consumption for shipping and storage
  • Verified for real-time PCR (RT-PCR)
Die PuReTaq Ready-To-Go-PCR-Beads sind vorformuliert, um eine bessere Reproduzierbarkeit zwischen den Reaktionen zu gewährleisten.
Die einzigen zusätzlich benötigten Reagenzien sind Wasser, Primer und Matrizen-DNA. Die Beads werden entweder in 2-ml- oder 0,5-ml-PCR-Röhrchen geliefert. Die 0,2-ml-Röhrchen werden auch in einem 96-Well-Plattenformat (8×12) geliefert, das eine einfache Entnahme einzelner Streifen mit acht Röhrchen ermöglicht. Diese Flexibilität ermöglicht die Verwendung entweder der gesamten 96-Well-Platte, Achterstreifen oder einzelner 0,2-ml-Röhrchen.
Für eine bestimmte Anwendung können RTG-PCR-Bead-Lösungen entwickelt werden, die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe einfügen und Ihnen oft Zeit und Geld sparen. Das Produkt kann gebrauchsfertig bereitgestellt werden, ohne dass weitere Modifikationen erforderlich sind, sodass Sie sich auf Ihre Forschung konzentrieren können.
Lieferumfang: Das Kit beinhaltet bei Raumtemperatur stabile Kügelchen mit ca. 2,5 Einheiten rekombinanter PuReTaq-DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Wenn eine Perle auf ein Endvolumen von 25 μl wiederhergestellt wird, beträgt die Konzentration jedes dNTP 200 μM in 10 mM Tris-HCl (pH 9,0 bei Raumtemperatur), 50 mM KCl und 1,5 mM MgCl2.
Achtung! Bitte beachten: Lagerbedingungen Umgebungstemperatur im Beutel mit Trockenmittel
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge