Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumthiocyanat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

27035.230EA 78.9 EUR InStock
27035.230 27035.460
Kaliumthiocyanat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumthiocyanat


Formel: KSCN
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 175 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.3 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
In Wasser unlösliche Anteile Max. 100 ppm
Iod reduzierende Substanzen (als I) Max. 0,025 %
Cl (Chlorid) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
S (Sulfid) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 20 ppm
Cu (Kupfer) Max. 2 ppm
Fe (Eisen) Max. 1 ppm
Na (Natrium) Max. 50 ppm
Pb (Blei) Max. 2 ppm
Konform zu ACS Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge