Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylamin 33% (w/w) 4.2 M in Ethanol, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

270442500 270440010 270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T
ACRO270442500EA 41.3 EUR InStock
ACRO270442500 ACRO270440010 ACRO270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T
Trimethylamin 33% (w/w) 4.2 M in Ethanol, rein
Trimethylamin


Formel: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 50 °C
Melting Pt: -117.1
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 32 to 34 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge