L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27058.238EA 193 EUR InStock
27058.238
L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Melting Pt: 250 °C
Dichte: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) 99.5 - 100.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge