L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27062.290EA 60.5 EUR InStock
27062.290
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, TECHNICAL
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Melting Pt: 70…80 °C
Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=b2916546c357e512a898e837c4d40d48839223be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge