Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


27068.233EA 56.3 EUR InStock
27068.233 27068.290
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat


Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Melting Pt: 70…80 °C
Dichte: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=b2916546c357e512a898e837c4d40d48839223be&prid=web&clid=SAPDAM

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT


Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche für Feststoffe 250 g 27068.233
Lokale Artikelnummer:: VWRC27068.233
Kunststoffflasche für Feststoffe 1 kg 27068.290P
Sale
Valid until 30/04/2025
Lokale Artikelnummer:: VWRC27068.290

Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..