Klemmen für Normkegelschliffe, KECK™, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
286337302 286337405 286337508 286337602
271-7130EA 8.5 EUR InStock
271-7130 271-7138 271-7135 271-7136
Klemmen für Normkegelschliffe, KECK™, DURAN®
Klemmen Schliffklemmen
Nickel mit Federstahl. KECK™ Kegelschliffklammern gewährleisten eine sichere Verbindung und erhöhen somit die Laborsicherheit.
  • Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
  • Ideal für Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge