tri-Ammoniumcitrat 97-103, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
271534HEA 115 EUR InStock
271534H
tri-Ammoniumcitrat 97-103, GPR RECTAPUR®
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243.22 g/mol
Melting Pt: 185
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97 - 103 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge