Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chrysoidine G für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

27240-100G-F 27240-25G-F
27240-100G-FEA 151 EUR InStock
27240-100G-F 27240-25G-F
Chrysoidine G für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Chrysoidine
Chrysoidine G,for microscopy (Bact., Bot., Vit.) (4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride; Basic Orange 2; Chrysoidine Y).


Formel: C₁₂H₁₃ClN₄
MW: 248.714 g/mol
Melting Pt: 235 °C (Zers., Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00012976
CAS-Nummer: 532-82-1
EINECS: 208-545-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) Red to very dark red and purple to very dark purple and brown to very dark brown and very dark red-brown
Appearance (form) Powder or crystals
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength (1) (UV) 444.0 - 454.0 nm
Solvent (UV) Water

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge