Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumacetat Trihydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


27652.232EA 38 EUR InStock
27652.232 27652.298 27652.367 27652.260 27652.460
Natriumacetat Trihydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Natriumacetat Trihydrat


Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=a07084af9e29042a931b82f54d3d197f2ea58732&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test
Identification B Passes test
IR Spectrum Passes test
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 7.5 - 9.0
pH (25°C; 5 %) 7.5 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) 39.0 - 40.5 %
Substances reducing KMnO4 (as HCOOH) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge