Natriummetaarsenit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
27687.265EA 806 EUR InStock
27687.265
Natriummetaarsenit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriummetaarsenit
Formel: NaAsO₂
Melting Pt: 615 °C
Dichte: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003472
CAS-Nummer: 7784-46-5
EINECS: 232-070-5
UN: 2027
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08651
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Iodometric) Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.04 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.4 %
Fe (Iron) Max. 0.022 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge