Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumtetraborat Decahydrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

27727.231EA 47.1 EUR InStock
27727.231 27727.297 27727.460
di-Natriumtetraborat Decahydrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
di-Natriumtetraborat Decahydrat


Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
CO3 (Carbonate) Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 4 %) 9.0 - 9.6
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge