Natriumbromid 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27739.298EA 190 EUR InStock
27739.298
Natriumbromid 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Natriumbromid
Formel: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1396
Melting Pt: 753
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
REACH: 01-2119490106-41
Merck Index: 13,08666
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Alkalinity Max. 0.004 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) Max. 2 %
BrO3 (Bromate) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.3 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge