Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumchlorid 99, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


27800.291EA 20.4 EUR InStock
27800.291 27800.360 27800.460
Natriumchlorid 99, GPR RECTAPUR®
Natriumchlorid


Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99 %
Hexacyanoferrate (als K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Br (Bromid) Max. 0,02 %
I (Iodid) Max. 100 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge