Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumborhydrid 97, AnalaR NORMAPUR® analysis_for

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

27883.180EA 98.6 EUR InStock
27883.180
Natriumborhydrid 97, AnalaR NORMAPUR® analysis_for
Natriumtetrahydroborat


Formel: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Melting Pt: 400
Flash-Pt: 69
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 97%
Identity passes test
Appearance white hygroscopic crystals
Chloride (Cl) max. 0,5%
Sulphate (SO4) max. 0,01%
Cadmium (Cd) max. 0,005%
Copper (Cu) max. 0,005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Zinc (Zn) max. 0,005%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge