Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


27936.233EA 176 EUR InStock
27936.233 27936.290 27936.460
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Natriummolybdat(VI) Dihydrat


Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Melting Pt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge