1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
279528-25G
279528-25GEA 475 EUR InStock
279528-25G
1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiminoisoindoline
1,3-Diiminoisoindoline,97% (1,3-Isoindolinediimine; Phthalimide diimide)
Formel: C₈H₇N₃
Melting Pt: ~197 °C (Zers., Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010062
CAS-Nummer: 57500-34-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08335ffdab3acc1d21f9f79abf189a673754099&vid=d08335ffdab3acc1d21f9f79abf189a673754099&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge