Filterplatten, 96-Vertiefungen, GST MultiTrap™
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28-4055-00
28-4055-00EA 1076 EUR InStock
28-4055-00
Filterplatten, 96-Vertiefungen, GST MultiTrap™
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
GST MultiTrap™ FF und GST MultiTrap™ 4B sind vorgepackte 96-Well-Filterplatten für das reproduzierbare Screening und Reinigen von GST(Glutathion-S-Transferase)-markierten Proteinen mit hohem Durchsatz.
  • Ergebnisse mit hoher Reproduzierbarkeit zwischen den Wells und den Platten
  • Hohe Reinheit in einem Arbeitsschritt, hohe chemische Stabilität
  • Direktes Befüllen der Vertiefungen mit ungereinigten Proben
  • Hoher Bedienerkomfort durch die mit Glutathione Sepharose™ vorgepackten Vertiefungen
Die Filterplatten GST MultiTrap™ ermöglichen die Reinigung von bis zu 0,5 mg GST-markierten Proteinen/Well direkt von ungereinigten Zelllysaten. Die direkte Reinigung von GST-markierten Proteinen aus ungereinigtem Lysat verringert den Zeitaufwand und minimiert den Abbau von empfindlichen Zielproteinen. Das 96-Well-Plattenformat bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Arbeit mit automatischen Robotersystemen und bei der manuellen Arbeit mit Zentrifugation oder Absaugvorrichtung. Die konstante Leistung zwischen den Wells und zwischen den Platten gewährleistet eine hohe Reproduzierbarkeit.
Lieferumfang: GST MultiTrap™ FF ist vorgepackt mit Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow, während GST MultiTrap™ 4B mit Glutathione Sepharose™ 4B vorgepackt ist.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge