HiTrap™ HIC Auswahl-Kit
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28-4110-07
28-4110-07EA 321 EUR InStock
28-4110-07
HiTrap™ HIC Auswahl-Kit
Chromatographiesäulen
HiTrap HIC selection kit is designed for rapid screening for the most appropriate hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin and experimental conditions.
  • High likelihood of finding suitable HIC resin – contains seven different resins
  • Convenient prepacked HiTrap columns, compatible with syringe, single laboratory pump, or chromatography systems such as ÄKTA systems
Within HIC you need to perform empirical testing to find optimal conditions for your target sample. The parameters you typically screen for are type of salt, concentration of salt,More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..