Säulen, PD MidiTrap™ G-10
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28-9180-11
28-9180-11EA 456 EUR InStock
28-9180-11
Säulen, PD MidiTrap™ G-10
Chromatographiesäulen
PD MidiTrap G-10-Säulen sind vorgepackte Schwerkraftsäulen zum Einmalgebrauch für den Pufferaustausch und die Reinigung biologischer Proben, beispielsweise Peptide, kleine Proteine ​​und Oligosaccharide.
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G-10 Medium für effiziente Entfernung von Kontaminanten wie Salzen, Farbstoffen und radioaktiven Markierungen
  • Hohe Entsalzungskapazität – kein Reinigungssystem erforderlich
  • Vorbereitung von Proben im Volumenbereich von 400 bis 1000 µl
  • Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
PD MidiTrap G-10-Schwerkraftsäulen ermöglichen schnelles und einfaches Entsalzen und Pufferaustauschen ohne die Notwendigkeit eines Reinigungssystems. PD MiniTrap G-10-Säulen sind vorverpackt und für die schnelle, bequeme Probenreinigung von kleinen Proteinen, Peptiden, Oligosacchariden und anderen kleinen Biomolekülen (>700 Mr) konzipiert.
Für kleinere Maßstäbe verwenden Sie bitte PD MiniTrap G-10-Säulen (300 μl).
Lieferumfang: Instructions are supplied with the columns.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge