HiLoad Superdex columns, 200 PG
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28-9893-36 28-9893-35
28-9893-36EA 4231 EUR InStock
28-9893-36 28-9893-35
HiLoad Superdex columns, 200 PG
Chromatographiesäulen
Superdex prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these media are determined by the dextran component
  • High resolution with short run times and good recovery
  • High capacity at high flow rates
  • Separations can be scaled up to production levels
  • Prepacked for convenience and reproducibility
  • 1/16" fittings for convenient connections to ÄKTA design systems
Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..