HISCREEN CAPTO BUTYL (1X4,7ML) 1 * 1 ST
Lieferant: GE HEALTHCARE
Column type: FPLC column, HiScreen™, HiScreen™ Capto™ Butyl, PP, Ø int.: 7,70 mm, Length: 200 mm, Particle Size: 75 µm, Capacity: 4,7 ml
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
HISCREEN CAPTO BUTYL (1X4,7ML) 1 * 1 ST 28-9924-73 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 28-9924-73
Lokale Artikelnummer:: GEHE28-9924-73
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder