Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfit 95,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


28130.292EA 60.2 EUR InStock
28130.292 28130.260 28130.460
Natriumsulfit 95,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Sodium sulphite


Formel: Na₂SO₃
Melting Pt: > 500 °C
Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Solution S1 Passes test Ph.Eur.
Colouration (10 %; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge