Strontiumchlorid Hexahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
28321.268EA 92.4 EUR InStock
28321.268
Strontiumchlorid Hexahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 61
Dichte: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Insolubility in water Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 25 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 150 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge