Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Laborreagens, J.T.Baker®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

2838.5000EA 0 EUR InStock
2838.5000
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Laborreagens, J.T.Baker®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)


Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Color (APHA) max. 60
Identification (IR) passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge