Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥98% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
28529.186EA 106 EUR InStock
28529.186
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥98% zur Synthese
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Melting point 168 - 174 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..