Thioacetamid ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
28603.137EA 41.4 EUR InStock
28603.137
Thioacetamid ≥99,0% analytisches Reagens
Thioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
Melting Pt: 113…114 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=0ee9970f3ab9c69befa25c3d655d8b1b85be2e90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Melting point 110 - 113 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge