Allylthioharnstoff ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
28630.153EA 85.7 EUR InStock
28630.153
Allylthioharnstoff ≥97%, TECHNICAL
Allylthioharnstoff
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116.19 g/mol
Siedepunkt: 191
Melting Pt: 74
Dichte: 1.219 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09500
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge