Toluol, Wasser_0,005 99,8, AnalaR NORMAPUR® zS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
28681.295EA 82.4 EUR InStock
28681.295
Toluol, Wasser_0,005 99,8, AnalaR NORMAPUR® zS
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,0001 meq/g
Benzol Max. 0,05 %
Thiophen 0,0001 %
Verkohlbare Substanzen Entspricht
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,01 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Blei) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,01 ppm
Gesamt S (Schwefel) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge