Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylamin ≥99%, TECHNICAL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

28745.296EA 39.7 EUR InStock
28745.296
Triethylamin ≥99%, TECHNICAL
Triethylamin


Formel: (C₂H₅)₃N
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.399 - 1.401

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge