Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
2890-03EA 346.26 EUR InStock
2890-03
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517.9 g/mol
Melting Pt: 150
Dichte: 2.434 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149910
CAS-Nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07609
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Solubility in Alcohol Passes Test
Assay (as Pt) ≥37.50 %
Alkalies and Other Salts (as SO₄) ≤0.05 %
Suitability for Potassium Determination Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge