Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Xylol (Isomerengemisch), wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% (Xylene + Ethylbenzen Basis), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

28976.294EA 104 EUR InStock
28976.294
Xylol (Isomerengemisch), wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% (Xylene + Ethylbenzen Basis), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Xylol (Isomerengemisch)


Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=83ff99813d31e8a10265a7bb2175dd6963c7b426&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet als Isomerenmischung + EB) Min. 99,5 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Benzol Max. 0,100 %
Toluol Max. 1 %
Thiophen Max. 0,00010 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,00020 meq/g
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,05 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,05 ppm
Gesamt S (Schwefel) Max. 5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..