Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Antibody package, Protein G

Lieferant: Cytiva

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

29-0588-06
29-0588-06EA 179 EUR InStock
29-0588-06
Antibody package, Protein G
Chromatographiesäulen
This Protein G package enables convenient purification of most species of antibodies, including rat.

The HiTrap™ Protein G HP column enclosed is recommended for most species of antibodies, including rat. A HiTrap™ Desalting column is also provided for quick pH neutralisation of the eluted antibodies.

Lieferumfang: Delivery includes: HiTrap™ Protein G HP (1×1 ml) HiTrap™ Desalting (1×5 ml).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge