Zink, Staub, GPR RECTAPUR® 45 µm
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
29061.290EA 107 EUR InStock
29061.290
Zink, Staub, GPR RECTAPUR® 45 µm
Zinc
Formel: Zn
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (total Zn; complexometric) min. 95,0%
Appearance grayish, heavy powder
Substance insoluble in HNO3 max. 0,5%
Cadmium (Cd) max. 0,2%
Copper (Cu) max. 0,005%
Iron (Fe) max. 0,01%
Tin (Sn) max. 0,01%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge