Schliff-Fett, K.W.S.
Lieferant: POLLATH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
004/030
291-1310EA 40.1 EUR InStock
291-1310
Schliff-Fett, K.W.S.
Schmiermittel
Konzipiert als Vakuum- und Hochvakuumfett. Silikonfrei, keine Silikonderivate. Keine Polymerisation, kein Verkleben. Hervorragende Haftung und Viskosität. Festsitzende Fügepaare lösen sich durch kurzes Erwärmen. Glasreparaturen sind möglich. Bei normaler Anwendung nicht gesundheitsschädlich.
  • Anwendungsbereich: 40...200 °C
  • Säure- und laugenbeständig
  • Dampfdruck: 0,00001 mbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge