Diluid BS3 VET für die Hämatologie, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2974.9010PCEA 31.59 EUR InStock
2974.9010PC
Diluid BS3 VET für die Hämatologie, J.T.Baker®
Diluid
Achtung! Bitte beachten: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 18.80 - 19.80
Osmolality (mOsm/kg) 340 - 350
Performance Test * passes test
pH at 25°C 6.38 - 6.58
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5
*) All parameters except mid cells: Test/Ref ratio > 95% and < 105%. Correlation coefficient: > 0.95
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge