Lecithin Soy Bean
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
298632AEA 116 EUR InStock
298632A
Lecithin Soy Bean
Lecithin
MDL Number: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8030-76-0
EINECS: 310-129-7
Merck Index: 12,05452
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of nitrogen 0.6 - 1.2 %
Assay (Phosphorus) 2.0 - 3.3 %
Sulfated ash (800°C) Max. 10 %
Microbiological test Passes test
Salmonella species (absent in 10 g) Passes test
Escherischia coli (absent in 1 g) Passes test
Enterobacteriaceae (in 1 g) Absent
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge