FS CAP SLB-IL111I 30M 0.25MM 0.20UM 1 * 1 ST
Lieferant: SUPELCO
FS CAP SLB-IL111I 30M 0.25MM 0.20UM 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
FS CAP SLB-IL111I 30M 0.25MM 0.20UM 1 * 1 ST 29883-U 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 29883-U
Lokale Artikelnummer:: SUPL29883-U
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder