Milchpulver-Sammler, Milky
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5321-0300
300-0022EA 228.55 EUR InStock
300-0022
Milchpulver-Sammler, Milky
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Edelstahlkonstruktion. Entwickelt für die Probennahme von Milchpulver. Der Sammler wird in Säcke oder Tonnen eingestochen und die Probe wird mit Hilfe einer halbschalenförmigen Lanzette entnommen. Einstechtiefe 385 mm, Gesamtlänge 480 mm, Außendurchmesser ca. 28 mm.
  • Sterilisierbar
  • Edelstahl V4A (1.4404) / AISI 316 L
Acc. EN ISO 707 and IDF (Int. Dairy Federation)
Zertifizierungen: Entsprechend EN ISO 707 und IDF (Int. Dairy Federation)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..