Einweg-Probenehmer, MultiDispo
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5393-4440 5393-4441 5393-4450 5393-4451
300-0245EA 243.15 EUR InStock
300-0245 300-0246 300-0247 300-0248
Einweg-Probenehmer, MultiDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Dieser MultiDispo Einweg-Probenehmer ist ideal für die Probenahme aus mehreren Schichten des Probengutes.
  • Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
  • Reinraumgefertigt
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen
Geeignet für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge