Einweg-Probenehmer, DispoPipette
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5393-5531 5393-5532 5393-5500 5393-5501
300-0257EA 115.1 EUR InStock
300-0257 300-0258 300-0253 300-0254
Einweg-Probenehmer, DispoPipette
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Einweg-Probenehmer für höchste Standards bei der Probenahme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mehrweg-Probenehmern müssen Einweg-Probenehmer nach Gebrauch nicht gereinigt werden. Einfacher Einweg-Probenehmer zur Entnahme von dünnflüssigen Medien. Die Reinigung von Mehrweg-Probenehmern ist eine anspruchsvolle und oft komplizierte Aufgabe mit fettigen oder giftigen Substanzen. Teilweise sogar unmöglich. Eine Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen. Er hat zwei Öffnungsgrößen (2,5/5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten.
  • Allschicht- und Zielpunktproben sind möglich
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..