Tauchflasche Ex
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5365-3000
300-1035EA 581.15 EUR InStock
300-1035
Tauchflasche Ex
Probenehmer Probenschöpfer
Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt.
  • Abschraubbarer Flaschenkopf – einfache Reinigung
  • Robuster Tragegriff
  • Hohes Gewicht (3,2 kg) für schnelle Absenkung
Zertifizierungen: Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge