Probenehmer, UniSampler mit Sauglanzette
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5314-1000
300-1041EA 278.75 EUR InStock
300-1041
Probenehmer, UniSampler mit Sauglanzette
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Die Lanzette zur Probengewinnung besteht aus einem inneren und einem äußeren Schlauch. Die Saugposition lässt sich beim äußeren Schlauch in einem Höhenbereich von 0 bis 48 cm stufenlos einstellen.
  • Ansaugschlauch PP, Saugschlauch PVC
  • Universeller Flaschenadapter aus PVC
  • Flaschenhälse mit einem nominellen Durchmesser von 24, 32, 39 und 50 mm
Lieferumfang: Inkl. fünf Probenflaschen aus PP mit jeweils 250 ml bzw, 500 ml, Vakuumpumpe, Adapter für Probenflaschen mit 100 bis 1000 ml, 20 seal-it Etikettenplomben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge